Läs mer
Metylhydrazinsulfat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11378235
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11378235 5 g 5g
11388235 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11378235 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10122.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 302-15-8 | CH8N2O4S | 144.15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 302-15-8
Molekylformel CH8N2O4S
Molekylvikt (g/mol) 144.15
MDL-nummer MFCD00035423
InChI-nyckel KJDJPXUIZYHXEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylhydrazine sulfate, methylhydrazine; sulfuric acid, methyl hydrazine sulfate, methyl hydrazine sulphate, hydrazine, methyl-, sulfate, methyl hydrazine; sulfuric acid, ch6n2.h2o4s, methylhydrazine sulphate, dsstox_cid_875, n-methyl hydrazine sulfate
PubChem CID 165286
IUPAC-namn metylhydrazin;svavelsyra
LEDER CN[NH3+].OS([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methylhydrazine sulfate
Smältpunkt 141°C to 143°C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 3693575
Merck Index 14,6086
Formel vikt 144.15
Procent renhet 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methylhydrazine sulphate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Cancerogenitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Methylhydrazine sulphate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.