Läs mer
Metylhydrokinon, TRC
Produktkod. 30476040
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30476040 5 g
1 options
Produktkod. 30476040 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3125355G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methylhydroquinone
CAS 95-71-6
Molekylformel C7H8O2
Kvantitet 5 g
Synonym 2,5-Dihydroxytoluene, 2,5-Toluenediol, 2-Methyl-1,4-benzenediol, 2-Methyl-1,4-dihydroxybenzene, 2-Methyl-1,4-hydroquinone, 2-Methyl-p-hydroquinone, 2-Methylhydroquinone, 4-Hydroxy-2-methylphenol, M-HQ, Methyl 1,4-dihydroxybenzene, Methyl-p-hydroquinone, Methylhydroquinone, NSC 4962, THQ, Toluhydroquinone, Tolylhydroquinone, m-Methyl-hydroquinone, o-Methylhydroquinone, p-Toluhydroquinol, p-Toluhydroquinone, p-Toluquinol, 1,4-Dihydroxy-2-methylbenzene
InChI formel InChI=1S/C7H8O2/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4,8-9H,1H3
LEDER Cc1cc(O)ccc1O
Molekylvikt (g/mol) 124.14
Formel vikt 124.0524