Läs mer
Metyliminodiättiksyra, MP Biomedicals
Produktkod. 11441116 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11441116 10 g 5g
1 options
Produktkod. 11441116 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0520248205
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyliminodiacetic Acid
CAS 4408-64-4
Molekylformel C5H9NO4
Kvantitet 10 g
Synonym n-methyliminodiacetic acid, 2,2'-methylazanediyl diacetic acid, methyliminodiacetic acid, mida, methylimidodiacetic acid, n-methyliminodiaceticacid, glycine, n-carboxymethyl-n-methyl, methylimino diacetic acid, acetic acid, methylimino di, carboxymethyl methyl amino acetic acid
InChI-nyckel XWSGEVNYFYKXCP-UHFFFAOYSA-N
LEDER CN(CC(=O)O)CC(=O)O
IUPAC-namn 2-[karboximetyl(metyl)amino]ättiksyra
Molekylvikt (g/mol) 147.13
PubChem CID 20441
Formel vikt 147.13