missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyliminodiacetic-d4 Acid, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyliminodiacetic Acid-D4 (diacetic-D4) |
| CAS | 1219803-27-6 |
| Molekylformel | C5 D4 H5 N O4 |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | Methyliminodiacetic-d4 Acid, Methyliminodiacetic Acid-D4 (diacetic-D4), N-(Carboxymethyl-d2)-N-methylglycine-2,2-d2 |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H9NO4/c1-6(2-4(7)8)3-5(9)10/h2-3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)/i2D2,3D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(N(C)C([2 H])([2 H])C(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-[[carboxy(dideuterio)methyl]-methylamino]-2,2-dideuterioacetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 151.1539 |
| Formel vikt | 151.0783 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?