Läs mer
Methylisopseudoionone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methylisopseudoionone |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H22O/c1-11(2)7-6-8-12(3)9-10-13(4)14(5)15/h7,9-10H,6,8H2,1-5H3/b12-9+,13-10+ |
| Formel vikt | 206.1671 |