Läs mer
Metyllitium, 1,6 M i dietyleter, förpackat under kväve i återförslutningsbara AcroSeal™ flaskor
Produktkod. 16605895
Change view
Kvantitet:
100 mL
800 mL
Förpackningsstorlek:
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16605895 800 mL 800ml
16615895 100 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 16605895 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H36516.9Z
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 917-54-4 | CH3Li | 21,98 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 917-54-4
Molekylformel CH3Li
Molekylvikt (g/mol) 21.98
MDL-nummer MFCD00008253
InChI-nyckel DVSDBMFJEQPWNO-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn methyllithium
LEDER [Li]C
Specifikationer
Kvantitet 800 mL
Fysisk form Vätska