Läs mer
Methyllithium, 2.2M (6wt%) in diethyl ether with LiBr, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10547573 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
800 mL
Förpackning:
AcroSeal™ Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
100ml
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10547573 800 mL AcroSeal™ Glass Bottle 800ml
10547383 100 mL AcroSeal™ Glass Bottle 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10547573 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 181298000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 917-54-4 | Molecular Formula: CH3Li | Molecular Weight: 21.98 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 917-54-4 , 60-29-7
Molekylformel CH3Li
Molekylvikt (g/mol) 21.98
MDL-nummer MFCD00008253
InChI-nyckel DVSDBMFJEQPWNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyllithium, lithium, methyl, methyl lithium, lithium methanide, meli, lithium methyl, lithium carbanide, lithium methide, methllithium, methyllithum
PubChem CID 2724049
IUPAC-namn lithium;carbanide
LEDER [Li]C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyllithium
Färg Colorless through Yellow
Fysisk form Solution
Kvantitet 800 mL
Linjär formel CH3Li
Flampunkt −28°C
Löslighetsinformation Solubility in water: vigorous reaction
Formel vikt 21.98
Procent renhet 97%
Förpackning AcroSeal™ Glass Bottle
Densitet 0.81, 0.8100g/mL