Läs mer
Methylmagnesium bromide, 3M solution in diethyl ether, AcroSeal™
Produktkod. 10097542 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
800 mL
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10097542 800 mL AcroSeal™ Glasflaska 800ml
10434862 100 mL AcroSeal™ Glasflaska 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10097542 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 183548000
Request Bulk or Custom Format
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 75-16-1 | CH3BrMg | 119.24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-16-1 , 60-29-7
Molekylformel CH3BrMg
Molekylvikt (g/mol) 119.24
MDL-nummer MFCD00000041
InChI-nyckel AVFUHBJCUUTGCD-UHFFFAOYSA-M
Synonym methylmagnesium bromide, methyl magnesium bromide, magnesium, bromomethyl, bromo methyl magnesium, methylmagnesium bromide solution, 3.0 m in diethyl ether, unii-22cw9773df, memgbr, methymagnesiumbromide, ch3mgbr, methylmagnesiumbromide, grignard reagent
PubChem CID 6349
LEDER C[Mg]Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methylmagnesium bromide
Färg Färglös till gul
Namnnotering 3M Solution in Diethyl Ether
Linjär formel CH3MgBr
Koncentration 2.85 to 3.20M
Densitet 1.0350g/mL, 1.035
Löslighetsinformation Solubility in water: vigorous reaction.
IUPAC-namn brom(metyl)magnesium
Formel vikt 119.26
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Kvantitet 800 mL
Flampunkt −40°C
Fysisk form Lösning, kan utveckla en del grumlig fällning
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methylmagnesium bromide, 3M solution in diethyl ether
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 1
  • Ämne som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H224-Extremt brandfarlig vätska och ånga.
  • H260-Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser som kan självantända.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P223-Undvik all kontakt med vatten.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl ether, Methylmagnesium bromide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.