Läs mer
Metylmagnesiumbromid, 3M lösning i dietyleter, AcroSeal™
Handla allt Thermo Scientific Chemicals ProdukterBeskrivning
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methylmagnesium bromide |
| Färg | Färglös till gul |
| Namnnotering | 3M Lösning i dietyleter |
| Koncentration | 2,85 till 3,20 M |
| Densitet | 1.0350g/mL, 1.035 |
| Förpackning | AcroSeal™ Glasflaska |
| Linjär formel | CH3MgBr |
| Kvantitet | 100 mL |
| Flampunkt | −40 °C |
| Fysisk form | Lösning, kan utveckla en del grumlig fällning |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Methylmagnesium bromide, 3M solution in diethyl ether
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 1
- Ämne som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser Kategorija 1
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- H224-Extremt brandfarlig vätska och ånga.
- H260-Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser som kan självantända.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
- EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P223-Undvik all kontakt med vatten.
- MIXTURE LIST-Contain: Methyl magnesium bromide, Ethyl ether
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.