Läs mer
Metylmagnesiumjodid, 3M lösning i dietyleter, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10420514 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
800 mL
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10420514 100 mL AcroSeal™ Glasflaska 100ml
10632445 800 mL AcroSeal™ Glasflaska 800ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10420514 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 427401000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 917-64-6 | CH3IMg | 166.24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 917-64-6 , 60-29-7
Molekylformel CH3IMg
Molekylvikt (g/mol) 166.24
MDL-nummer MFCD00001026
InChI-nyckel AUPXBVDHVRZMIB-UHFFFAOYSA-M
Synonym methylmagnesium iodide, magnesium, iodomethyl, methylmagnesiumiodide, methyl magnesium iodide, iodomethylmagnesium, methylmagnesium iodide solution, 3.0 m in diethyl ether, memgi, ch3mgi, methyl-magnesium iodide
PubChem CID 101907
IUPAC-namn magnesium;karbanid;jodid
LEDER C[Mg]I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methylmagnesium iodide
Densitet 1.2600g/mL, 1.26
Flampunkt −40°C
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Linjär formel CH3MgI
Kvantitet 100 mL
Formel vikt 166.24
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methylmagnesium iodide, 3M solution in diethyl ether
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Brandfarlig vätska Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Ämne som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser Kategorija 1
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H260-Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser som kan självantända.
  • H224-Extremt brandfarlig vätska och ånga.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.