missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methylmalonic Acid-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl-D3-malonic acid |
| CAS | 42522-59-8 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C4 2H3 H3 O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2-Methylmalonic Acid D3, Propanedioic acid','methyl-d3- (9CI), 2-(Methyl-d3)propanedioic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6O4/c1-2(3(5)6)4(7)8/h2H,1H3,(H,5,6)(H,7,8)/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C(C(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-(trideuteriomethyl)propanedioic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 121.11 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?