Läs mer
Methylmalonic acid, MedChemExpress
Produktkod. 16450999
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
16450999 1 g
1 options
Produktkod. 16450999 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY103395
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-10-2026
MedChemExpress Methylmalonic acid (Methylmalonate) is an indicator of Vitamin B-12 deficiency in cancer.
Methylmalonic acid (Methylmalonate) is an indicator of Vitamin B-12 deficiency in cancer.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methylmalonic acid
CAS 516-05-2
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C4H6O4
Kvantitet 1 g
Synonym Methylpropanedioic acid Methylmalonate
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (846.81 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (846.81 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)C(C)C(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 118.09
Formel vikt 118.09
Procent renhet 97.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death