Läs mer
Metylmalonsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methylmalonic acid |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6O4/c1-2(3(5)6)4(7)8/h2H,1H3,(H,5,6)(H,7,8) |
| Formel vikt | 118.0266 |
| Procent renhet | >95% |