missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methylmalonyl Coenzyme A mutase Antibody (OTI2C8), FITC, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-72652F
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Methylmalonyl Coenzyme A mutase Monoclonal specifically detects Methylmalonyl Coenzyme A mutase in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Specifikationer
| Methylmalonyl Coenzyme A mutase | |
| Monoclonal | |
| FITC | |
| PBS with 0.05% Sodium Azide | |
| MMUT | |
| Full length recombinant protein of human Methylmalonyl Coenzyme A mutase (NP_000246) produced in HEK293T cells. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| IgG2a |
| Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| OTI2C8 | |
| Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| EC 5.4.99.2, MCMmethylmalonyl Coenzyme A mutase, methylmalonyl CoA mutase, Methylmalonyl-CoA isomerase, methylmalonyl-CoA mutase, mitochondrial | |
| Mouse | |
| Affinity Purified | |
| Lipid and Metabolism | |
| 4594.0 | |
| Store at 4°C in the dark. |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering