Läs mer
Methylmalonyl DL-Carnitine Chloride (Mixture of Diastereomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methylmalonyl DL-Carnitine Chloride (Mixture of Diastereomers) |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H19NO6.ClH/c1-7(10(15)16)11(17)18-8(5-9(13)14)6-12(2,3)4;/h7-8H,5-6H2,1-4H3,(H-,13,14,15,16);1H |
| Formel vikt | 297.0979 |