Läs mer
Methylmercury(II) hydroxide, 1M in H{2}O
Produktkod. 15461037
Change view
Kvantitet:
1 mL
10 mL
50 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
1ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15461037 50 mL 50ml
15471037 1 mL 1ml
15451037 10 mL 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15461037 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 013395.AD
Request Bulk or Custom Format
Som avlönings- och epoxidationskatalysator, som denatureringsmedel
Metylkvicksilver(II)hydroxid används som avlönings- och epoxidationskatalysator, som denatureringsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1184-57-2
MDL-nummer MFCD00013924
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methylmercury(II) hydroxide
Färg Färglös
Fysisk form Vätska
Kvantitet 50 mL
Linjär formel CH3HgOH
UN-nummer UN2024
Löslighetsinformation Fully miscible in water.
Formel vikt 232.63
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1M in H2O
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.