Läs mer
Methyloct-3-ene, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Methyloct-3-ene |
| CAS | 116595-25-6 |
| Molekylformel | C9H18 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 4-Methyl-3-octene |
| InChI formel | InChI=1S/C9H18/c1-4-6-8-9(3)7-5-2/h7H,4-6,8H2,1-3H3/b9-7- |
| LEDER | CCCC\C(=C/CC)\C |
| Molekylvikt (g/mol) | 126.24 |
| Formel vikt | 126.1409 |