Läs mer
Metylparabennatriumsalt, TRC
Produktkod. 30007364
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30007364 25 g
30008537 100 g
17962875 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30007364 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM33866325G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5026-62-0
Molekylformel C8 H7 O3 . Na
Molekylvikt (g/mol) 174.13
Synonym Benzoic acid, 4-hydroxy-, methyl ester, sodium salt (9CI), Benzoic acid, p-hydroxy-, methyl ester, sodium salt (6CI,8CI), Sodium, (p-carboxyphenoxy)-, methyl ester (7CI), 4-Hydroxybenzoic acid methyl ester sodium salt, Bonomold OMNa, Methyl 4-hydroxybenzoate sodium salt, Methyl p-hydroxybenzoate sodium salt, Methylparaben sodium, Preserval MS, Sodium 4-(methoxycarbonyl)phenoxide, Sodium 4-carbomethoxyphenolate, Sodium methyl 4-hydroxybenzoate, Sodium methyl p-hydroxybenzoate, Sodium methyl para-hydroxybenzoate, Sodium methylparaben, Sodium nipagin, Sodium p-methoxycarbonylphenolate, Sodium p-methoxycarbonylphenoxide, Solparol, p-Hydroxybenzoic acid methyl ester sodium salt
IUPAC-namn natrium; 4-metoxikarbonylfenolat
LEDER [Na+].COC(=O)c1ccc([O-])cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Methyl Parahydroxybenzoate
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C8H8O3.Na/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6;/h2-5,9H,1H3;/q;+1/p-1
Formel vikt 174.0293
Procent renhet >95%