Läs mer
Methylparaoxon (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Paraoxon-methyl |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10NO6P/c1-13-16(12,14-2)15-8-5-3-7(4-6-8)9(10)11/h3-6H,1-2H3 |
| Formel vikt | 247.0246 |