missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methylparaoxon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Paraoxon-methyl |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10NO6P/c1-13-16(12,14-2)15-8-5-3-7(4-6-8)9(10)11/h3-6H,1-2H3 |
| Formel vikt | 247.0246 |
| Procent renhet | >95% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?