missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methylphenidate Carboxylic Acid Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ritalinic acid HCl |
| CAS | 19395-40-5 |
| Molekylformel | C13H17NO2.HCl |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Ritalinic cid hydrochloride, Methylphenidate Related Compound A (USP), 2-Piperidineacetic acid, α-phenyl-, hydrochloride (1:1) (ACI), 2-Piperidineacetic acid, α-phenyl-, hydrochloride (6CI, 7CI, 8CI, 9CI), 2-Phenyl-2-(piperidin-2-yl)acetic acid hydrochloride, α-Phenyl-2-piperidineacetic acid hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17NO2.ClH/c15-13(16)12(10-6-2-1-3-7-10)11-8-4-5-9-14-11;/h1-3,6-7,11-12,14H,4-5,8-9H2,(H,15,16);1H |
| LEDER | Cl.OC(=O)C(C1CCCCN1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 2-phenyl-2-piperidin-2-ylacetic acid;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 255.74 |
| Formel vikt | 255.1026 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?