Läs mer
Methylphenothiazine Sulfoxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methylphenothiazine Sulfoxide |
| CAS | 2234-09-5 |
| Molekylformel | C13 H11 N O S |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 10-Methyl-10H-phenothiazine Sulfoxide, 5-Oxide-10-methyl-10H-phenothiazine, 5-Oxide(7CI,8CI)-10-methyl-phenothiazine, 10-Methyl-10H-phenothiazine-5-oxide, 10-Methylphenothiazine-5-oxide, N-Methylphenothiazine-S-oxide, NSC 123 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11NOS/c1-14-10-6-2-4-8-12(10)16(15)13-9-5-3-7-11(13)14/h2-9H,1H3 |
| LEDER | CN1c2ccccc2S(=O)c3ccccc13 |
| IUPAC-namn | 10-methylphenothiazine 5-oxide |
| Molekylvikt (g/mol) | 229.298 |
| Formel vikt | 229.056 |