missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methylphenyl Glyoxylate, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 15206-55-0 |
| Smältpunkt | 17°C (ECHA) |
| Densitet | 1.16 g/cm3 at 20°C |
| MDL-nummer | MFCD00008443 |
| Kvantitet | 25 mL |
| Synonym | Methylphenyl glyoxylate, Phenylglyoxylic acid methyl ester, Benzoyl formic acid methyl ester, Methylphenyl glyoxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 164.16 |
| Kvalitet | Research |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?