Läs mer
Alfa Aesar™ Methylphenylphosphinic chloride, 97%
Produktkod. 11493907
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 11493907
Brand: Alfa Aesar™ A18349.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 5761-97-7
Molekylformel C7H8ClOP
Molekylvikt (g/mol) 174.56
MDL-nummer MFCD00013902
InChI-nyckel BTMQENOUJJKBGT-UHFFFAOYNA-N
Synonym methylphenylphosphinic chloride, chloro methyl phosphoryl benzene, methyl phenyl phosphinoyl chloride, acmc-1arvk, methyl phenylphosphinicchloride, methylphenylphosphinyl chloride, methylphenyl-phosphinic chloride, phenyl methyl phosphinyl chloride, phosphinic chloride,methylphenyl
PubChem CID 21983
IUPAC-namn [chloro(methyl)phosphoryl]benzene
LEDER CP(Cl)(=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methylphenylphosphinic chloride
Densitet 1.266
Kokpunkt 155°C (11 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3261
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 174.57
Procent renhet 97%