Läs mer
Metylfroroglucinol, TRC
Produktkod. 30481065
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30481065 1 g
30465887 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30481065 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3267151G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 88-03-9
Molekylformel C7 H8 O3
Molekylvikt (g/mol) 140.14
Synonym 2-Methyl-1,3,5-benzenetriol, 2,4,6-Trihydroxytoluene, 2-Methyl-1,3,5-benzenetriol, 2-Methylphloroglucinol, NSC 112934, NSC 72168, Toluene-2,4,6-triol
IUPAC-namn 2-metylbensen-1,3,5-triol
LEDER Cc1c(O)cc(O)cc1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methylphloroglucinol
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C7H8O3/c1-4-6(9)2-5(8)3-7(4)10/h2-3,8-10H,1H3
Formel vikt 140.0473