Läs mer
R&D Systems™ Methylprednisolone
Produktkod. 30001617
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30001617 50 mg
1 options
Produktkod. 30001617 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer 4819/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1392.51 SEK
    1230.60 SEK / 50mg
    Save 161.91 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Glucocorticoid receptor agonist
Glucocorticoid receptor (GR) agonist. Displays anti-inflammatory and antioxidant properties. Attenuates apoptosis in oligodendrocytes after injury stimuli. Upregulates expression of Bcl-xL via direct binding of the GR/STAT5 complex. Neuroprotective.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methylprednisolone
CAS 83-43-2
Kvantitet 50 mg
Produktlinje Tocris
Molekylformel C22H30O5
Formel vikt 374.47
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 374.48