missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Methylprednisolone Acetate, Mikromol™

Produktkod. 17930866
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17930866 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17930866 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0191.000250

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Methylprednisolone Acetate
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Methylprednisolone Acetate
CAS 53-36-1
Analyt- eller komponentnamn Methylprednisolone Acetate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C24 H32 O6
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Methylprednisolone Acetate, Methylprednisolone Hydrogen Succinate Imp. C (EP), 6-Methylprednisolone acetate, DepMedalone 40, DepMedalone 80, Depo-Medrate, Depo-Medrol, Depo-Medrone, Depo-methylprednisolone, MPA, Medrol acetate, Mepred, Methylprednisolone 21-acetate, Methylprednisolone acetate, NSC 48985, U 8210, Urbason Crystal Suspension, Vetacortyl, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 11beta,17,21-trihydroxy-6alpha-methyl-, 21-acetate (6CI,7CI,8CI), (6alpha,11beta)-21-(Acetyloxy)-11,17-dihydroxy-6-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 11beta,17alpha,21-Trihydroxy-6alpha-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 21-acetate, 21-Acetoxy-11beta,17-dihydroxy-6alpha-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 6alpha-Methylprednisolone 21-acetate, 6alpha-Methylprednisolone acetate, Methylprednisolone Hydrogen Succinate Impurity C, Methylprednisolone Impurity J
InChI formel InChI=1S/C24H32O6/c1-13-9-16-17-6-8-24(29,20(28)12-30-14(2)25)23(17,4)11-19(27)21(16)22(3)7-5-15(26)10-18(13)22/h5,7,10,13,16-17,19,21,27,29H,6,8-9,11-12H2,1-4H3/t13-,16-,17-,19-,21+,22-,23-,24-/m0/s1
LEDER C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC[C@](O)(C(=O)COC(=O)C)[C@@]3(C)C[C@H](O)[C@@H]2[C@@]4(C)C=CC(=O)C=C14
IUPAC-namn [2-[(6S,8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-6,10,13-trimethyl-3-oxo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] acetate
Molekylvikt (g/mol) 416.51
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 416.2199 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.