Läs mer
Metylprednisolon, LoGiCal
Produktkod. 30462505
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30462505 10 mg
1 options
Produktkod. 30462505 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0190.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methylprednisolone
CAS 83-43-2
Analyt- eller komponentnamn Methylprednisolone
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C22 H30 O5
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Methylprednisolone, Methylprednisolone Hydrogen Succinate Imp. A (EP), Methylprednisolone Acetate Imp. B (EP), 6α-methylprednisolone, Methylprednisolone Acetate Impurity B, Methylprednisolone Hydrogen Succinate Impurity A, Methylprednisolone Hydrogen Succinate Impurity A
InChI formel InChI=1S/C22H30O5/c1-12-8-14-15-5-7-22(27,18(26)11-23)21(15,3)10-17(25)19(14)20(2)6-4-13(24)9-16(12)20/h4,6,9,12,14-15,17,19,23,25,27H,5,7-8,10-11H2,1-3H3/t12-,14-,15-,17-,19+,20-,21-,22-/m0/s1
Lösningstyp Snyggt
LEDER C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]3(C)C[C@H](O)[C@@H]2[C@@]4(C)C=CC(=O)C=C14
IUPAC-namn (6S,8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-6,10,13-trimetyl-7,8,9,11,12,14,15,16-oktahydro-6H-cyklopenta[a]fenantren-3-one
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 374.47
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 374,2093 g/mol