Läs mer
MedChemExpress Methylproamine
Produktkod. 16422777
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
16422777 50 mg
1 options
Produktkod. 16422777 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HY15620
MedChemExpress Methylproamine is a DNA-binding radioprotector, acts by repair of transient radiation-induced oxidative species on DNA. Methylproamine also protects against ionizing radiation by preventing DNA double-strand breaks.
Specifikationer
Molekylvikt (g/mol) 465.59 g/mol
Produkttyp Biochemical Assay Reagents
Innehåll och lagring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Frakt skick Room temperature
Renhet 95.32%
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 41 mg/mL (88.06 mM)
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
CAS 188247-01-0