Läs mer
MedChemExpress Methylproamine
Specifikationer
Specifikationer
| Molekylvikt (g/mol) | 465.59 g/mol |
| Produkttyp | Biochemical Assay Reagents |
| Innehåll och lagring | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Frakt skick | Room temperature |
| Renhet | 95.32% |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 41 mg/mL (88.06 mM) |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| CAS | 188247-01-0 |