Läs mer
α-Methylstyrene, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15879260
Change view
Kvantitet:
100 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15879260 1 L 1 L
15869260 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15879260 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8060861000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Stabilized with 4-tert-butylpyrocatechol for synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 98-83-9
Specifikationer
Smältpunkt -23°C
Densitet 0.91 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 164°C/1013 hPa
Molekylformel C6H5C(CH3)=CH2
MDL-nummer MFCD00008859
Kvantitet 1 L
Synonym α-Methylstyrene, 2-Phenyl-1-propene, Isopropenylbenzene, α-Methylstyrene
Molekylvikt (g/mol) 118.18