Läs mer
Metylbärnstenssyra, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15417468
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15417468 100 g 100g
15407468 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15417468 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60967.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 498-21-5 | C5H8O4 | 132.115 g/mol
Metylbärnstenssyra används som flussmedelsmaterial och en viktig färgämnesmellanprodukt. Det används också som mellanprodukt i medicin och läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Metylbärnstenssyra används som flussmedel och en viktig färgämnesmellanprodukt. Det används också som mellanprodukt i medicin och läkemedel.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel. Förvara i rumstemperatur. Fuktkänslig.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 498-21-5
Molekylformel C5H8O4
Molekylvikt (g/mol) 132.115
MDL-nummer MFCD00002659
InChI-nyckel WXUAQHNMJWJLTG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylsuccinic acid, methylsuccinic acid, pyrotartaric acid, butanedioic acid, methyl, methyl succinic acid, 1,2-propanedicarboxylic acid, succinic acid, methyl, 2-methyl-butanedioic acid, butanedioic acid, 2-methyl, ccris 6068
PubChem CID 10349
IUPAC-namn 2-metylbutandisyra
LEDER CC(CC(=O)O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methylsuccinic acid
Smältpunkt 110°C to 115°C
Linjär formel HO2CCH2CH(CH3)CO2H
Kvantitet 100 g
Beilstein 1722946
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 132.11
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.