Läs mer
Methylsuccinic Acid, TRC
Produktkod. 17973645
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17973645 1 g
17912405 10 g
17951225 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17973645 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3290451G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 498-21-5
Molekylformel C5 H8 O4
Molekylvikt (g/mol) 132.12
Synonym 2-Methylbutanedioic acid
IUPAC-namn 2-methylbutanedioic acid
LEDER CC(CC(=O)O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methylsuccinic acid
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C5H8O4/c1-3(5(8)9)2-4(6)7/h3H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)
Formel vikt 132.0423