Läs mer
Methylsulfamic acid, 98%, Thermo Scientific™
Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
25 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
25g
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methylsulfamic acid |
| CAS Min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smältpunkt | 189°C to 193°C |
| Färg | White |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Analysprocentintervall | 98% |
| Förpackning | Glass bottle |
| Linjär formel | CH3NHSO3H |
| Kvantitet | 25 g |
| Visa mer |