missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methylsulfonal, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methylsulfonal |
| CAS | 76-20-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Methylsulfonal |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C8 H18 O4 S2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Butane, 2,2-bis(ethylsulfonyl)-, 2,2-Bis(ethylsulfonyl)butane, Ethylsulfonal, Methylsulfonal, NSC 3994, Sulfonethylmethane, Tional, Trional |
| InChI formel | InChI=1S/C8H18O4S2/c1-5-8(4,13(9,10)6-2)14(11,12)7-3/h5-7H2,1-4H3 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CCC(C)(S(=O)(=O)CC)S(=O)(=O)CC |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?