Läs mer
(Methylsulfonyl)methanesulfonyl chloride, 98%
Produktkod. 11375369
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11375369 1 g 1g
11385369 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11375369 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50385.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 22317-89-1 | C2H5ClO4S2 | 192.628 g/mol
(Metylsulfonyl)metansulfonylklorid används som kemikalier, farmaceutiska mellanprodukter, reagens.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(Metylsulfonyl)metansulfonylklorid används som kemikalier, farmaceutiska mellanprodukter, reagens.
Löslighet Lösligt i vatten
(50g/L).
Anteckningar
Fuktkänslig& Hygroskopisk. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22317-89-1
Molekylformel C2H5ClO4S2
Molekylvikt (g/mol) 192.628
MDL-nummer MFCD00052809
InChI-nyckel DQDYGBSUPOHHMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylsulfonylmethylsulfonyl chloride, methylsulfonyl-methanesulfonyl chloride, methanesulfonylmethanesulfonyl chloride, methylmethanedisulfonyl chloride, methylsulfonyl methanesulfonyl chloride, acmc-1cql3, methanesulfonyl mesyl chloride, chloro methylsulfonyl methyl sulfone, methanesulfonyl-methanesulfonyl chloride, methanesulfonyl methanesulfonyl chloride
PubChem CID 556269
IUPAC-namn metylsulfonylmetansulfonylklorid
LEDER CS(=O)(=O)CS(=O)(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (Methylsulfonyl)methanesulfonyl chloride
Smältpunkt 110°C
Linjär formel ClSO2CH2SO2CH3
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3261
Känslighet Hygroscopic; Moisture sensitive
Löslighetsinformation Soluble in water (50g/L).
Formel vikt 192.63
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.