Läs mer
Methylsulfonylacetone, 98+%
Produktkod. 11372146
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11372146 2 g 2g
11382146 10 g 10g
11392146 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11372146 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L03421.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5000-46-4 | C4H8O3S | 136.165 g/mol
Metylsulfonylaceton används som reaktant för stereoselektiv beredning av kirala cykliska ketoner. Det används vid framställning av polysubstituerade pyridiner. Det hjälper till med guldkatalyserad Friedlander-cyklokondensationsreaktion. Det används som reaktant i radikala homoallyleringsreaktioner, multikomponent cyklokondensation med aldehyder och aminoazoler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Metylsulfonylaceton används som reaktant för stereoselektiv beredning av kirala cykliska ketoner. Det används vid framställning av polysubstituerade pyridiner. Det hjälper till med guldkatalyserad Friedlander-cyklokondensationsreaktion. Det används som reaktant i radikala homoallyleringsreaktioner, multikomponent cyklokondensation med aldehyder och aminoazoler.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibla material är Starka oxidationsmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5000-46-4
Molekylformel C4H8O3S
Molekylvikt (g/mol) 136.165
MDL-nummer MFCD00014745
InChI-nyckel NWEYGXQKFVGUFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylsulfonylacetone, 1-methylsulfonyl propan-2-one, methanesulfonylacetone, 1-methylsulfonyl acetone, 1-methanesulfonylpropan-2-one, 1-methylsulphonyl acetone, 2-propanone, 1-methylsulfonyl, methylsulfonylaceton, methylsulphonylacetone, methanesulphonylacetone
PubChem CID 78695
IUPAC-namn 1-metylsulfonylpropan-2-on
LEDER CC(=O)CS(=O)(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methylsulfonylacetone
Smältpunkt 47°C to 52°C
Kvantitet 2 g
Beilstein 1754113
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 136.18
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.