Läs mer
Methylsulfonylacetonitrile, 98+%
Produktkod. 11342086
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11342086 10 g 10g
11352086 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11342086 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L03280.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2274-42-2 | C3H5NO2S | 119.138 g/mol
(Metylsulfonyl)acetonitril användes vid syntes av substitueradδ -pyronringanaloger, 4,9-dihydropyrrolo[2,1-b]kinazoliner innehållande elektronbortdragande grupper i 3-positionen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(Metylsulfonyl)acetonitril användes vid syntesen av substituerade δ-pyronringanaloger, 4,9-dihydropyrrolo[2,1-b]kinazoliner innehållande elektronbortdragande grupper i 3-positionen.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2274-42-2
Molekylformel C3H5NO2S
Molekylvikt (g/mol) 119.138
MDL-nummer MFCD00014743
InChI-nyckel FOTRKCAZUSJCQD-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylsulfonylacetonitrile, 2-methylsulfonyl acetonitrile, methylsulfonyl acetonitrile, methanesulfonylacetonitrile, mesylacetonitrile, 2-methanesulfonylacetonitrile, cyanomethylsulfonylmethane, methanesulphonylacetonitrile, acetonitrile, methylsulfonyl, cyanomethyl methyl sulphone
PubChem CID 75283
ChEBI CHEBI:32444
IUPAC-namn 2-metylsulfonylacetonitril
LEDER CS(=O)(=O)CC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methylsulfonylacetonitrile
Smältpunkt 82°C to 86°C
Kvantitet 10 g
Beilstein 969929
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 119.14
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.