Läs mer
Methylsulfuric acid potassium salt, 97%
Produktkod. 10405661 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10405661 100 g Glasflaska 100g
10342333 10 g Glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10405661 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 414891000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 562-54-9 | CH3KO4S | 150.19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 562-54-9
Molekylformel CH3KO4S
Molekylvikt (g/mol) 150.19
MDL-nummer MFCD00040472
InChI-nyckel WBGWGHYJIFOATF-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium methyl sulfate, methyl potassium sulfate, methylsulfuric acid potassium salt, unii-9b0jf05o1c, sulfuric acid, monomethyl ester, potassium salt, potassium methyl sulphate, potassium monomethylsulfate, sulfuric acid, monomethyl ester, potassium salt 1:1, 75-93-4 parent, potassium methylsulfate
PubChem CID 2733094
IUPAC-namn kalium;metylsulfat
LEDER [K+].COS([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methylsulfuric acid potassium salt
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 212.0°C to 217.0°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3OSO3K
Kvantitet 100 g
Fieser 01,1249; 02,446; 04,557; 06,649; 08,354
Merck Index 13, 7731
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Formel vikt 150.19
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.