Läs mer
Metylsvavelsyra kaliumsalt, TRC
Produktkod. 30135371
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135371 5 g
30134076 10 g
30008629 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30135371 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3399555G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 562-54-9
Molekylformel CH3O4SK
Molekylvikt (g/mol) 150.2
Synonym Methyl Potassium Sulfate;Potassium Methyl Sulfate;Potassium Monomethylsulfate
IUPAC-namn kalium; Metylsulfat
LEDER [K+].COS(=O)(=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methylsulfuric Acid Potassium Salt
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/CH4O4S.K/c1-5-6(2,3)4;/h1H3,(H,2,3,4);/q;+1/p-1
Formel vikt 149.9389