Läs mer
Metylsvavelsyra natriumsalt, 99 %, praktiserar.
Produktkod. 10677454 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10677454 100 g Glasflaska 100g
1 options
Produktkod. 10677454 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 414901000
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 512-42-5 | CH3NaO4S | 134,08 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 512-42-5
Molekylformel CH3NaO4S
Molekylvikt (g/mol) 134.08
MDL-nummer MFCD00013457
InChI-nyckel DZXBHDRHRFLQCJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium methyl sulfate, methylsulfuric acid sodium salt, methyl sodium sulfate, sodium methyl sulphate, sodium monomethylsulfate, unii-38w76yj3jn, sodium methylsulfate, methyl sulfate sodium salt, methyl sulfate, sodium salt, sulfuric acid, monomethyl ester, sodium salt
PubChem CID 2735086
IUPAC-namn natrium;metylsulfat
LEDER [Na+].COS([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methylsulfuric acid sodium salt
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 91 °C till 94 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3OSO3Na
Kvantitet 100 g
Merck Index 11, 8595
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: lösliga i etanol
Formel vikt 134.09
Procent renhet 99%
Kvalitet Praktisk
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methylsulfuric acid sodium salt
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.