Läs mer
(Methylthio)acetaldehyde dimethyl acetal, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10331340 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10331340 10 g Glass bottle 10g
1 options
Produktkod. 10331340 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 432010100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (Methylthio)acetaldehyde dimethyl acetal
CAS 40015-15-4
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Colorless
Densitet 1.0210g/mL, 1.021
Kokpunkt 60°C (13.0 mmHg)
Flampunkt -18°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C5H12O2S
Brytningsindex 1.4510 to 1.4550 (20°C, 589nm)
MDL-nummer MFCD00009848
Kvantitet 10 g
Synonym methylthio acetaldehyde dimethyl acetal, 1,1-dimethoxy-2-methylthio ethane, ethane, 1,1-dimethoxy-2-methylthio, 1,1-dimethoxy-2-methylsulfanyl-ethane, ethane,1,1-dimethoxy-2-methylthio, methylmercapto acetaldehyde dimethyl acetal, 1,1-dimethoxy-2-methylsulfanyl ethane, acmc-209j9v, methylthio acetaldehyde dimethylacetal, 2-methylthio acetaldehyde dimethyl acetal
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
InChI-nyckel DVOAQLUDKIFSNB-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC(CSC)OC
IUPAC-namn 1,1-dimethoxy-2-methylsulfanylethane
Molekylvikt (g/mol) 136.21
PubChem CID 638113
Formel vikt 136.21
Procent renhet 98%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • (Methylthio)acetaldehyde dimethyl acetal
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.