Läs mer
(Methylthio)acetic acid, +98%, ACROS Organics™
Produktkod. 10095453 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
Förpackningsstorlek:
25ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
10095453 25 mL 25ml
1 options
Produktkod. 10095453 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 376090250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (Methylthio)acetic acid
CAS 2444-37-3
CAS Min % 98.0
CAS Max % 100.0
Färg Colorless to Yellow
Densitet 1.2190g/mL
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98+%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C3H6O2S
Linjär formel CH3SCH2CO2H
Brytningsindex 1.4930 to 1.4950 (20°C, 589nm)
MDL-nummer MFCD00075444
Kvantitet 25 mL
Synonym methylthio acetic acid, 2-methylthioacetic acid, 2-methylthio acetic acid, acetic acid, methylthio, 2-methylsulfanyl acetic acid, methylsulfenylacetic acid, unii-umv7e1ucux, methylmercaptoacetic acid, umv7e1ucux, acetic acid,2-methylthio
InChI-nyckel HGTBAIVLETUVCG-UHFFFAOYSA-N
LEDER CSCC(=O)O
IUPAC-namn 2-methylsulfanylacetic acid
Molekylvikt (g/mol) 106.139
PubChem CID 75551
ChEBI CHEBI:47870
Formel vikt 106.14
Procent renhet ≥98.0%
Fysisk form Liquid