Läs mer
(Methylthio)acetic acid, 98%
Produktkod. 11420737
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11420737 1 g 1g
11430737 5 g 5g
11440737 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11420737 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22531.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2444-37-3 | C3H6O2S | 106.139 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2444-37-3
Molekylformel C3H6O2S
Molekylvikt (g/mol) 106.139
MDL-nummer MFCD00075444
InChI-nyckel HGTBAIVLETUVCG-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylthio acetic acid, 2-methylthioacetic acid, 2-methylthio acetic acid, acetic acid, methylthio, 2-methylsulfanyl acetic acid, methylsulfenylacetic acid, unii-umv7e1ucux, methylmercaptoacetic acid, umv7e1ucux, acetic acid,2-methylthio
PubChem CID 75551
ChEBI CHEBI:47870
IUPAC-namn 2-metylsulfanylättiksyra
LEDER CSCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (Methylthio)acetic acid
Smältpunkt 13°C to 14°C
Densitet 1.224
Kokpunkt 99°C to 100°C (4 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Odör Stench
Brytningsindex 1.495
Kvantitet 1 g
Beilstein 1740201
Formel vikt 106.15
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.