Läs mer
(Metyltio)acetonitril, 99 %
Produktkod. 11352016
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11352016 100 g 100g
11332016 5 g 5g
11342016 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11352016 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L03066.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 35120-10-6 | C3H5NS | 87,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 35120-10-6
Molekylformel C3H5NS
Molekylvikt (g/mol) 87.14
MDL-nummer MFCD00001925
InChI-nyckel ZRIGDBVSVFSVLL-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylthio acetonitrile, methylthioacetonitrile, methylthio-acetonitrile, 2-methylsulfanyl acetonitrile, acetonitrile, methylthio, ch3sch2cn, acmc-1afh2, methylsulfanyl acetonitrile #, inchi=1/c3h5ns/c1-5-3-2-4/h3h2,1h
PubChem CID 99295
IUPAC-namn 2-metylsulfanylacetonitril
LEDER CSCC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (Methylthio)acetonitrile
Densitet 1.052
Kokpunkt 166 °C till 167 °C
Flampunkt 67 °C (152 °F)
Linjär formel CH3SCH2CN
Brytningsindex 1.482
Kvantitet 100 g
Beilstein 1738015
Formel vikt 87.14
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.