Läs mer
Methylthiouracil, MedChemExpress
Produktkod. 16474377
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16474377 50 mg 50mg
16468346 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16474377 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0513
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-10-2026
MedChemExpress Methylthiouracil is an antithyroid agent. Methylthiouracil suppresses the production TNF-α and IL-6, and the activation of NF-κB and ERK1/2.
Methylthiouracil is an antithyroid agent. Methylthiouracil suppresses the production TNF-α and IL-6, and the activation of NF-κB and ERK1/2.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methylthiouracil
Fysisk form Solid
CAS 56-04-2
Färg Off-White
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C5H6N2OS
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym MTU
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (351.67 mM)
LEDER O=C(C=C(C)N1)NC1=S
Molekylvikt (g/mol) 142.18
Formel vikt 142.18
Procent renhet 98.0%