Läs mer
Metyltymol blått natriumsalt, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15653170 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15653170 5 g Glasflaska 5g
15643170 1 g Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15653170 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 310425G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Indikator för metalltitrering
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1945-77-3
Molekylformel C37H44N2Na4O13S
Molekylvikt (g/mol) 848.779
MDL-nummer MFCD00148905
InChI-nyckel LGVVZVZPOQJZKT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 131850582
IUPAC-namn 2-[[5-[3-[3-[[bis(karboximetyl)amino]metyl]-4-hydroxi-2-metyl-5-propan-2-ylfenyl]-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-bensoxatiol-3-yl]-2-hydroxi-6-metyl-3-propan-2-amino]karboximetyl]-(so)metyl-2-amino]-karboximetyl;
LEDER CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)CN(CC(=O)O)CC(=O)O)O)C(C)C)C(C)C)O)CN(CC(=O)O)CC(=O)O.[Na].[Na].[Na].[Na]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methylthymol Blue Sodium Salt
Linjär formel C37H40N2O13SNa4
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 844.74g/mol
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g