Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Metyltymolblått, natriumsalt, indikatorkvalitet
Produktkod. p-3559327 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 10560744
Brand: Thermo Scientific Chemicals 394210010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1945-77-3 | C37H44N2Na4O13S | 848.779 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1945-77-3
Molekylformel C37H44N2Na4O13S
Molekylvikt (g/mol) 848.779
MDL-nummer MFCD00148905
InChI-nyckel LGVVZVZPOQJZKT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 131850582
IUPAC-namn 2-[[5-[3-[3-[[bis(karboximetyl)amino]metyl]-4-hydroxi-2-metyl-5-propan-2-ylfenyl]-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-bensoxatiol-3-yl]-2-hydroxi-6-metyl-3-propan-2-amino]karboximetyl]-(so)metyl-2-amino]-karboximetyl;
LEDER CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)CN(CC(=O)O)CC(=O)O)O)C(C)C)C(C)C)O)CN(CC(=O)O)CC(=O)O.[Na].[Na].[Na].[Na]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methylthymol blue, tetrasodium salt
Löslighetsinformation Solubility in water: 460g/L (20°C).
Infrarött spektrum Authentic
Formel vikt 844.76
Kvalitet ACS-reagens
Förpackning Glasflaska
Lämplighet pH 6.5 (yellow) to pH 8.5 (blue):Pass Test
Färg Rött
Kvantitet 1 g
Fysisk form Kristallint pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.