Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Metyltymolblått, tetranatriumsalt, rent, vattenlösligt
Produktkod. 10080590 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
10080590 5 g 5g
1 options
Produktkod. 10080590 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 106370050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1945-77-3 | C37H44N2Na4O13S | 848.779 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Abs. 130 min. min. (at lambda max, in water)
Kemiskt namn eller material Methylthymol Blue, tetrasodium salt
CAS 1945-77-3
Molekylformel C37H44N2Na4O13S
MDL-nummer MFCD00148905
Beilstein 19, V,8, 619
Merck Index 15, 6202
Synonym 3,3'-Bis[N,N-di(carboxymethyl)aminomethyl]thymolsulfonephthalein, sodium salt, MTB
Löslighetsinformation Solubility in water: 460g/L (20°C).
InChI-nyckel LGVVZVZPOQJZKT-UHFFFAOYSA-N
Infrarött spektrum Authentic
LEDER CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)CN(CC(=O)O)CC(=O)O)O)C(C)C)C(C)C)O)CN(CC(=O)O)CC(=O)O.[Na].[Na].[Na].[Na]
IUPAC-namn 2-[[5-[3-[3-[[bis(karboximetyl)amino]metyl]-4-hydroxi-2-metyl-5-propan-2-ylfenyl]-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-bensoxatiol-3-yl]-2-hydroxi-6-metyl-3-propan-2-amino]karboximetyl]-(so)metyl-2-amino]-karboximetyl;
Molekylvikt (g/mol) 848.779
PubChem CID 131850582
Lambda Max 435 to 440nm (in water)
Formel vikt 844.76
Förlust vid torkning 10% max. (110°C, 1 hr)
Kvalitet Ren
Förpackning Glasflaska
Färg Brun/röd till grön
Kvantitet 5 g
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.