Läs mer
Metyltenntriklorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11334849
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11334849 1 g 1g
11324849 5 g 5g
11344849 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11334849 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 071156.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 993-16-8 | CH3Cl3Sn | 240.095 g/mol
En kemikalie som används vid syntesen av metallasilesquiloxaner. Används även vid framställning av organotenn(IV)-komplex som visar antibakteriella aktiviteter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 993-16-8
Molekylformel CH3Cl3Sn
Molekylvikt (g/mol) 240.095
MDL-nummer MFCD00000514
InChI-nyckel YFRLQYJXUZRYDN-UHFFFAOYSA-K
Synonym methyltin trichloride, methyltrichlorotin, stannane, trichloromethyl, trichloromethyltin, monomethyltin trichloride, trichloro methyl stannane, methyltrichlorostannane, tin, methyl-, trichloride, unii-q2e6v14u06, ccris 6327
PubChem CID 101940
IUPAC-namn trichloro(methyl)stannane
LEDER C[Sn](Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyltin trichloride
Smältpunkt 43°C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2923
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Soluble in Chloroform,Methanol.
Formel vikt 240.11
Procent renhet 97%
Fysisk form Crystalline
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.